missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para osteocrina humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La osteocrina humana cuantifica la osteocrina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la osteocrina humana natural y recombinante.
Hormone that acts as a regulator of dendritic growth in the developing cerebral cortex in response to sensory experience. Induced in the brain following membrane depolarization and inhibits dendritic branching in neurons of the developing cortex
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | musclina; Ostc; Osteocrina; Ostn; Osteocrina procesada |
| Intervalo del ensayo | De 0,55 a 125 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,55 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P61366 |
| Símbolo de gen | OSTN |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido