Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH350RBX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NTB-A/SLAMF6.
Especificaciones
De 0,05 a 10 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
SLAMF6 (Ly-108) | |
4 h 45 min |
0,05 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |