Learn More
Invitrogen™ Human NTB-A/SLAMF6 ELISA Kit
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17115129
|
Invitrogen™
EH350RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17834130
|
Invitrogen™
EH350RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17104653
|
Invitrogen™
EH350RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human NTB-A/SLAMF6 quantitates human NTB-A/SLAMF6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NTB-A/SLAMF6.
Especificaciones
De 0,05 a 10 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
0,05 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
SLAMF6 (Ly-108) | |
4 h 45 min |