Learn More
Abnova™ Human NT5DC2 Full-length ORF (NP_075059.1, 1 a.a. - 520 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_075059.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
ID de gen (Entrez) | 64943 |
Nombre | NT5DC2 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16193359
|
Abnova™
H00064943-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16103369
|
Abnova™
H00064943-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Good Folding
- Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: MRVESGSAQERGILLESLSTLLEKTTASHEGRAPGNRELTDLLPPEVCSLLNPAAIYANNEISLRDVEVYGFDYDYTLAQYADALHPEIFSTARDILIEHYKYPEGIRKYDYNPSFAIRGLHYDIQKSLLMKIDAFHYVQLGTAYR
Especificaciones
NP_075059.1 | |
64943 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRVESGSAQERGILLESLSTLLEKTTASHEGRAPGNRELTDLLPPEVCSLLNPAAIYANNEISLRDVEVYGFDYDYTLAQYADALHPEIFSTARDILIEHYKYPEGIRKYDYNPSFAIRGLHYDIQKSLLMKIDAFHYVQLGTAYRGLQPVPDEEVIELYGGTQHIPLYQMSGFYGKGPSIKQFMDIFSLPEMALLSCVVDYFLGHSLEFDQAHLYKDVTDAIRDVHVKGLMYQWIEQDMEKYILRGDETFAVLSRLVAHGKQLFLITNSPFSFVDKGMRHMVGPDWRQLFDVVIVQADKPSFFTDRRKPFRKLDEKGSLQWDRITRLEKGKIYRQGNLFDFLRLTEWRGPRVLYFGDHLYSDLADLMLRHGWRTGAIIPELEREIRIINTEQYMHSLTWQQALTGLLERMQTYQDAESRQVLAAWMKERQELRCITKALFNAQFGSIFRTFHNPTYFSRRLVRFSDLYMASLSCLLNYRVDFTFYPRRTPLQHEAPLWMDQLCTGCMKTPFLGDMAHIR | |
RUO | |
NT5DC2 | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
NT5DC2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ12442 | |
NT5DC2 | |
Liquid |
For Research Use Only