Learn More
Abnova™ Human NPHP3 Partial ORF (NP_694972.3, 106 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_694972.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27031 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105636
|
Abnova™
H00027031-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195626
|
Abnova™
H00027031-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein containing a coiled-coil (CC) domain, a tubulin-tyrosine ligase (TTL) domain, and a tetratrico peptide repeat (TPR) domain. The encoded protein interacts with nephrocystin and may function in renal tubular development and function. Mutations in this gene are associated with nephronophthisis type 3. Multiple splice variants have been described but their full-length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: NQELLSMGRREAKLDTENKRLRAELQALQKTYQKILREKESALEAKYQAMERAATFEHDRDKVKRQFKIFRETKENEIQDLLRAKRELESKLQRLQAQGIEspecificaciones
NP_694972.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp667K242/DKFZp781K1312/FLJ30691/FLJ36696/KIAA2000/MGC78666/NPH3 | |
NPHP3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27031 | |
NPHP3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NQELLSMGRREAKLDTENKRLRAELQALQKTYQKILREKESALEAKYQAMERAATFEHDRDKVKRQFKIFRETKENEIQDLLRAKRELESKLQRLQAQGI | |
RUO | |
NPHP3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |