missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NME5 Partial ORF (NP_003542, 121 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00008382-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16168465

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: DLRNALHGSNDFAAAEREIRFMFPEVIVEPIPIGQAAKDYLNLHIMPTLLEGLTELCKQKPADPLIWLADWLLKNNPNKPKLCHHPIVEEPY
Especificaciones

Especificaciones

NP_003542
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DLRNALHGSNDFAAAEREIRFMFPEVIVEPIPIGQAAKDYLNLHIMPTLLEGLTELCKQKPADPLIWLADWLLKNNPNKPKLCHHPIVEEPY
RUO
NME5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8382
NME5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NM23-H5/NM23H5
NME5
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales