Learn More
Abnova™ Human NKX2-8 Partial ORF (NP_055175.2, 3 a.a. - 50 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00026257-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075385
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: TSGRLSFTVRSLLDLPEQDAQHLPRREPEPRAPQPDPCAAWLDSERGH
Especificaciones
Especificaciones
NP_055175.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.02kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TSGRLSFTVRSLLDLPEQDAQHLPRREPEPRAPQPDPCAAWLDSERGH
RUO
NKX2-8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26257
NKX2-8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NKX2.8/NKX2H/Nkx2-9
NKX2-8
Recombinant
wheat germ expression system