Learn More
Abnova™ Human NHS Partial ORF (NP_938011.1, 1532 a.a. - 1629 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_938011.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 4810 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16181925
|
Abnova™
H00004810-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191925
|
Abnova™
H00004810-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein containing four conserved nuclear localization signals. The encoded protein may function during the development of the eyes, teeth, and brain. Mutations in this gene have been shown to cause Nance-Horan syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: TAESPQSTDDAHQGSQGAEALSPLSPCSPRVNAEGFSSKSFATSASARVGRSRAPPAASSSRYSVRCRLYNTPMQAISEGETENSDGSPHDDRSSQSSEspecificaciones
NP_938011.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp781F2016/DKFZp781L0254/SCML1 | |
NHS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4810 | |
NHS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
TAESPQSTDDAHQGSQGAEALSPLSPCSPRVNAEGFSSKSFATSASARVGRSRAPPAASSSRYSVRCRLYNTPMQAISEGETENSDGSPHDDRSSQSS | |
RUO | |
NHS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |