missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NEUROG2 Partial ORF (NP_076924.1, 36 a.a. - 112 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00063973-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169496

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Neurogenin-2 is a member of the neurogenin subfamily of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor genes that play an important role in neurogenesis from migratory neural crest cells.[supplied by OMIM]

Sequence: SADEEEEEEPGASGGARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKT
Especificaciones

Especificaciones

NP_076924.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.98999kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SADEEEEEEPGASGGARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKT
RUO
NEUROG2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
63973
NEUROG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Atoh4/MGC46562/Math4A/NGN2/bHLHa8/ngn-2
NEUROG2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales