Learn More
Abnova™ Human NEK9 Partial ORF (AAH09336, 226 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00091754-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16161187
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: AGKGTPLTPPACACSSLQVEVERLQGLVLKCLAEQQKLQQENLQIFTQLQKLNKKLEGGQQVGMHSKGTQTAKEEMEMDPKPDLDSDSWCLLGTDSCRPSL
Especificaciones
Especificaciones
AAH09336
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AGKGTPLTPPACACSSLQVEVERLQGLVLKCLAEQQKLQQENLQIFTQLQKLNKKLEGGQQVGMHSKGTQTAKEEMEMDPKPDLDSDSWCLLGTDSCRPSL
RUO
NEK9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
91754
NEK9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434D0935/MGC138306/MGC16714/NERCC/NERCC1/Nek8
NEK9
Recombinant
wheat germ expression system