Learn More
Abnova™ Human NCOA2 Partial ORF (NP_006531.1, 1365 a.a. - 1464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010499-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16165212
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SMFSQQSPPHFGQQANTSMYSNNMNINVSMATNTGGMSSMNQMTGQISMTSVTSVPTSGLSSMGPEQVNDPALRGGNLFPNQLPGMDMIKQEGDTTRKYC
Especificaciones
Especificaciones
NP_006531.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SMFSQQSPPHFGQQANTSMYSNNMNINVSMATNTGGMSSMNQMTGQISMTSVTSVPTSGLSSMGPEQVNDPALRGGNLFPNQLPGMDMIKQEGDTTRKYC
RUO
NCOA2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10499
NCOA2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GRIP1/KAT13C/MGC138808/NCoA-2/TIF2/bHLHe75
NCOA2
Recombinant
wheat germ expression system