Learn More
Invitrogen™ Human Myoglobin Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ RP75665
Detalles adicionales : CAS : 69-74-9 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11518991
  • 275.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Myoglobin (human) Recombinant Protein, RP-75665, from Invitrogen.
RP-75665 contains purified recombinant human Myoglobin protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75665 may be used as a positive control in many immunological assays.
Especificaciones
Especificaciones
P02144
20mM tris HCl with 250mM NaCl, 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human Myoglobin
10μg
N/A
RUO
MB
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
4151
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human Myoglobin
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Sugerencias de productos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
in vitro research only