missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MYF6 Partial ORF (NP_002460.1, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00004618-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16171555

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MMMDLFETGSYFFYLDGENVTLQPLEVAEGSPLYPGSDGTLSPCQDQMPPEAGSDSSGEEHVLAPPGLQPPHCPGQCLIWACKTCKRKSAPTDRRKAAT
Especificaciones

Especificaciones

NP_002460.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MMMDLFETGSYFFYLDGENVTLQPLEVAEGSPLYPGSDGTLSPCQDQMPPEAGSDSSGEEHVLAPPGLQPPHCPGQCLIWACKTCKRKSAPTDRRKAAT
RUO
MYF6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4618
MYF6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRF4/bHLHc4
MYF6
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales