missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MSL3L1 Full-length ORF (AAH31210.1, 1 a.a. - 521 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH31210.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10943 |
Peso molecular | 86.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195892
|
Abnova™
H00010943-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185892
|
Abnova™
H00010943-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a nuclear protein and has similarity to drosophila male-specific lethal-3 gene. The drosophila protein plays a critical role in a dosage-compensation pathway, which equalizes X-linked gene expression in males and females. Thus this encoded protein is thought to play a similar function in chromatin remodeling and transcriptional regulation. This gene has been found to undergo X inactivation. There are four alternatively spliced transcript variants of this gene encoding different isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MSASEGMKFKFHSGEKVLCFEPDPTKARVLYDAKIVDVIVGKDEKGRKIPEYLIHFNGWNRSWDRWAAEDHVLRDTDENRRLQRKLARKAVARLRSTGRKKKRCRLPGVDSVLKGLPTEEKDENDENSLSSSSDCSENKDEEISEESDIEEKTEVKEEPELQTRREMEERTITIEIPEVLKKQLEDDCYYINRRKRLVKLPCQTNIITILESYVKHFAINAAFSANERPRHHHVMPHANMNVHYIPAEKNVDLCKEMVDGLRITFDYTLPLVLLYPYEQAQYKKVTSSKFFLPIKESATSTNRSQEELSPSPPLLNPSTPQSTESQPTTGEPATPKRRKAEPEALQSLRRSTRHSANCDRLSESSASPQPKRRQQDTSASMPKLFLHLEKKTPVHSRSSSPIPLTPSKEGSAVFAGFEGRRTNEINEVLSWKLVPDNYPPGDQPPPPSYIYGAQHLLRLFVKLPEILGKMSFSEKNLKALLKHFDLFLRFLAEYHDDFFPESAYVAACEAHYSTKNPRAIYEspecificaciones
AAH31210.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
86.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSASEGMKFKFHSGEKVLCFEPDPTKARVLYDAKIVDVIVGKDEKGRKIPEYLIHFNGWNRSWDRWAAEDHVLRDTDENRRLQRKLARKAVARLRSTGRKKKRCRLPGVDSVLKGLPTEEKDENDENSLSSSSDCSENKDEEISEESDIEEKTEVKEEPELQTRREMEERTITIEIPEVLKKQLEDDCYYINRRKRLVKLPCQTNIITILESYVKHFAINAAFSANERPRHHHVMPHANMNVHYIPAEKNVDLCKEMVDGLRITFDYTLPLVLLYPYEQAQYKKVTSSKFFLPIKESATSTNRSQEELSPSPPLLNPSTPQSTESQPTTGEPATPKRRKAEPEALQSLRRSTRHSANCDRLSESSASPQPKRRQQDTSASMPKLFLHLEKKTPVHSRSSSPIPLTPSKEGSAVFAGFEGRRTNEINEVLSWKLVPDNYPPGDQPPPPSYIYGAQHLLRLFVKLPEILGKMSFSEKNLKALLKHFDLFLRFLAEYHDDFFPESAYVAACEAHYSTKNPRAIY | |
RUO | |
MSL3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10943 | |
MSL3L1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp586J1822/MSL3L1 | |
MSL3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |