Learn More
Abnova™ Human MSL2L1 Full-length ORF (NP_060603.2, 1 a.a. - 577 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055167-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181213
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MNPVNATALYISASRLVLNYDPGDPKAFTEINRLLPYFRQSLSCCVCGHLLQDPIAPTNSTCQHYVCKTCKGKKMMMKPSCSWCKDYEQFEENKQLSILVNCYKKLCEYITQTTLARDIIEAVDCSSDILALLNDGSLFCEETEKPSDSSFTLCLTHSPLPSTSEPTTDPQASLSPMSESTLSIAIGSSVINGLPTYNGLSIDRFGINIPSPEHSNTIDVCNTVDIKTEDLSDSLPPVCDTVATDLCSTGIDICSFSEDIKPGDSLLLSVEEVLRSLETVSNTEVCCPNLQPNLEATVSNGPFLQLSSQSLSHNVFMSTSPALHGLSCTAATPKIAKLNRKRSRSESDSEKVQPLPISTIIRGPTLGASAPVTVKRESKISLQPIATVPNGGTTPKISKTVLLSTKSMKKSHEHGSKKSHSKTKPGILKKDKAVKEKIPSHHFMPGSPTKTVYKKPQEKKGCKCGRATQNPSVLTCRGQRCPCYSNRKACLDCICRGCQNSYMANGEKKLEAFAVPEKALEQTRLTLGINVTSIAVRNASTSTSVINVTGSPVTTFLAASTHDDKSLDEAIDMRFDC
Especificaciones
Especificaciones
NP_060603.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
88.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10546/KIAA1585/MSL-2/MSL2L1/RNF184
MSL2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55167
MSL2L1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNPVNATALYISASRLVLNYDPGDPKAFTEINRLLPYFRQSLSCCVCGHLLQDPIAPTNSTCQHYVCKTCKGKKMMMKPSCSWCKDYEQFEENKQLSILVNCYKKLCEYITQTTLARDIIEAVDCSSDILALLNDGSLFCEETEKPSDSSFTLCLTHSPLPSTSEPTTDPQASLSPMSESTLSIAIGSSVINGLPTYNGLSIDRFGINIPSPEHSNTIDVCNTVDIKTEDLSDSLPPVCDTVATDLCSTGIDICSFSEDIKPGDSLLLSVEEVLRSLETVSNTEVCCPNLQPNLEATVSNGPFLQLSSQSLSHNVFMSTSPALHGLSCTAATPKIAKLNRKRSRSESDSEKVQPLPISTIIRGPTLGASAPVTVKRESKISLQPIATVPNGGTTPKISKTVLLSTKSMKKSHEHGSKKSHSKTKPGILKKDKAVKEKIPSHHFMPGSPTKTVYKKPQEKKGCKCGRATQNPSVLTCRGQRCPCYSNRKACLDCICRGCQNSYMANGEKKLEAFAVPEKALEQTRLTLGINVTSIAVRNASTSTSVINVTGSPVTTFLAASTHDDKSLDEAIDMRFDC
RUO
MSL2