Learn More
Abnova™ Human MPHOSPH9 Partial ORF (NP_073619, 922 a.a. - 1031 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010198-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192076
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SVRTAWEKNKSVSYEQCKPVSVTPQGNDFEYTAKIRTLAETERFFDELTKEKDQIEAALSRMPSPGGRITLQTRLNQEALEDRLERINRELGSVRMTLKKFHVLRTSANL
Especificaciones
Especificaciones
NP_073619
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SVRTAWEKNKSVSYEQCKPVSVTPQGNDFEYTAKIRTLAETERFFDELTKEKDQIEAALSRMPSPGGRITLQTRLNQEALEDRLERINRELGSVRMTLKKFHVLRTSANL
RUO
MPHOSPH9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10198
MPHOSPH9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434J034/FLJ12954/MPP-9/MPP9
MPHOSPH9
Recombinant
wheat germ expression system