Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, PE, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB41-PE-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901998
  • 88.15€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-03-2023
para ver el stock
Especificaciones
Human/Mouse CD45R / B220
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
RA3-6B2
PE
NP_001255215
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.