Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, PE, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 98.45€
Especificaciones
Antígeno | Human/Mouse CD45R / B220 |
---|---|
Clon | RA3-6B2 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911998
|
EnquireBio
QAB41-PE-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901998
|
EnquireBio
QAB41-PE-100UG |
100 μg |
98.45€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Human/Mouse CD45R / B220 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RA3-6B2 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |