Learn More
Abnova™ Human MOCOS Full-length ORF (AAH12079.1, 1 a.a. - 888 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre MOCOS (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 124.6kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101053
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055034-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
16191043
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055034-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
Sequence: MAGAAAESGRELWTFAGSRDPSAPRLAYGYGPGSLRELRAREFSRLAGTVYLDHAGATLFSQSQLESFTSDLMENTYGNPHSQNISSKLTHDTVEQVRYRILAHFHTTAEDYTVIFTAGSTAALKLVAEAFPWVSQGPESSGSRFCYLTDSHTSVVGMRNVTMAINVISIPVRPEDLWSAEERGASASNPDCQLPHLFCYPAQSNFSGVRYPLSWIEEVKSGRLRPVSTPGKWFVLLDAASYVSTSPLDLSAHQADFVPISFYKIFGFPTGLGALLVHNRAAPLLRKTYFGGGTASAYLAGEDFYIPRQSVAQRFEDGTISFLDVIALKHGFDTLERLTGGMENIKQHTFTLAQYTYMALSSLQYPNGAPVVRIYSDSEFSSPEVQGPIINFNVLDDKGNIIGYSQVDKMASLYNIHLRTGCFCNTGACQRHLGISNEMVRKHFQAGHVCGDNMDLIDGQPTGSVRISFGYMSTLDDVQAFLRFIIDTRLHSSGDWPVPQAHADTGETGAPSADSQADVIPAVMGRRSLSPQEDALTGSRVWNNSSTVNAVPVAPPVCDVARTQPTPSEKAAGVLEGALGPHVVTNLYLYPIKSCAAFEVTRWPVGNQGLLYDRSWMVVNHNGVCLSQKQEPRLCLIQPFIDLRQRIMVIKAKGMEPIEVPLEENSERTQIRQSRVCADRVSTYDCGEKISSWLSTFFGRPCHLIKQSSNSQRNAKKKHGKDQLPGTMATLSLVNEAQYLLINTSSILELHRQLNTSDENGKEELFSLKDLSLRFRANIIINGKRAFEEEKWDEISIGSLRFQVLGPCHRCQMICIDQQTGQRNQHVFQKLSESRETKVNFGMYLMHASLDLSSPCFLSVGSQVLPVLKENVEGHDLPASEKHQDVTS
Especificaciones
Especificaciones
MOCOS (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
124.6kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.