missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human MMR ELISA Kit
Human MMR quantitates human MMR in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH329RB
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Human MMR quantitates human MMR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MMR.
La CD206 (MSR, receptor de manosa, MRC1) es una proteína transmembrana de 175 kDa que pertenece al grupo de receptores de reconocimiento de patrones. La CD206 se expresa predominantemente en macrófagos tisulares, células dendríticas, una subpoblación de células endoteliales y espermatozoides. Se estima que la CD206 desempeña un papel en la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. La CD206 también se expresa en la microglía y las células mato del cerebro, pero no en los astrocitos ni en las neuronas. La CD206 también interviene en el reconocimiento y la captación de una serie de macromoléculas, como las lipoproteínas modificadas, los productos finales de la glicación avanzada (AGE) y la proteína b amiloide (Abeta). Si bien la función normal de la CD206 está asociada a la adhesión celular y a los mecanismos de defensa del huésped, también se ha implicado en el desarrollo de la aterosclerosis y en el depósito de beta amiloide en la enfermedad de Alzheimer (EA). El gen de CD206 codifica los receptores scavenger de clase A de los macrófagos, que incluyen tres tipos diferentes (1, 2, 3) generados por splicing alternativo. Las isoformas tipo 1 y 2 son receptores funcionales y son capaces de mediar en la endocitosis de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) modificadas. La isoforma tipo 3 no internaliza las LDL modificadas (acetil-LDL) a pesar de tener el dominio que ha demostrado mediar esta función en las isoformas tipo 1 y 2. La CD206 tiene un procesamiento intracelular alterado y queda atrapado dentro del retículo endoplásmico, lo que le impide realizar la endocitosis. La isoforma tipo 3 puede inhibir la función de las isoformas tipo 1 y tipo 2 cuando se coexpresan, lo que indica un efecto negativo dominante y sugiere un mecanismo de regulación de la actividad del receptor scavenger en los macrófagos. Otras enfermedades asociadas a la disfunción de CD206 son la lepra y la enfermedad de Gaucher.Especificaciones
AW259686; bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; familia de dominios de lectina tipo C 13 miembros D; familia de dominios de lectina tipo C 13 miembros D-like; HMR; receptor de manosa humana; receptor de manosa macrófagos 1; receptor de manosa macrófagos 1-similar a protein 1; receptor de mannosa, tipo C 1-similar a 1; MMR; MR; Mrc1; MRC1L1 | |
0,41 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Mrc1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,41 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P22897 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
CD206 (MMR) | |
4 h 45 min |