Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de MMR humano
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
paquete de 10
Descripción
La MMR humana cuantifica la MMR humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MMR humana natural y recombinante.
La CD206 (MSR, receptor de manosa, MRC1) es una proteína transmembrana de 175 kDa que pertenece al grupo de receptores de reconocimiento de patrones. La CD206 se expresa predominantemente en macrófagos tisulares, células dendríticas, una subpoblación de células endoteliales y espermatozoides. Se estima que la CD206 desempeña un papel en la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. La CD206 también se expresa en la microglía y las células mato del cerebro, pero no en los astrocitos ni en las neuronas. La CD206 también interviene en el reconocimiento y la captación de una serie de macromoléculas, como las lipoproteínas modificadas, los productos finales de la glicación avanzada (AGE) y la proteína b amiloide (Abeta). Si bien la función normal de la CD206 está asociada a la adhesión celular y a los mecanismos de defensa del huésped, también se ha implicado en el desarrollo de la aterosclerosis y en el depósito de beta amiloide en la enfermedad de Alzheimer (EA). El gen de CD206 codifica los receptores scavenger de clase A de los macrófagos, que incluyen tres tipos diferentes (1, 2, 3) generados por splicing alternativo. Las isoformas tipo 1 y 2 son receptores funcionales y son capaces de mediar en la endocitosis de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) modificadas. La isoforma tipo 3 no internaliza las LDL modificadas (acetil-LDL) a pesar de tener el dominio que ha demostrado mediar esta función en las isoformas tipo 1 y 2. La CD206 tiene un procesamiento intracelular alterado y queda atrapado dentro del retículo endoplásmico, lo que le impide realizar la endocitosis. La isoforma tipo 3 puede inhibir la función de las isoformas tipo 1 y tipo 2 cuando se coexpresan, lo que indica un efecto negativo dominante y sugiere un mecanismo de regulación de la actividad del receptor scavenger en los macrófagos. Otras enfermedades asociadas a la disfunción de CD206 son la lepra y la enfermedad de Gaucher.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AW259686; bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; familia de dominios de lectina tipo C 13 miembros D; familia de dominios de lectina tipo C 13 miembros D-like; HMR; receptor de manosa humana; receptor de manosa macrófagos 1; receptor de manosa macrófagos 1-similar a protein 1; receptor de mannosa, tipo C 1-similar a 1; MMR; MR; Mrc1; MRC1L1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,41 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,41 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P22897 |
| Símbolo de gen | Mrc1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |