Learn More
Abnova™ Human MGC42638 Partial ORF (AAH40290, 1 a.a. - 75 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00340561-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102827
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MALKLIHKEFLELARDPQPHCSAGPVWDDMLHWQATITRPNDSSYLGGVFFLKFPSDYLFKPPKIKFTNGIYHQR
Especificaciones
Especificaciones
AAH40290
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.99kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MALKLIHKEFLELARDPQPHCSAGPVWDDMLHWQATITRPNDSSYLGGVFFLKFPSDYLFKPPKIKFTNGIYHQR
RUO
UBE2DNL
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
340561
MGC42638 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC42638
UBE2DNL
Recombinant
wheat germ expression system