Learn More
Abnova™ Human MGC32065 Partial ORF (NP_695003, 475 a.a. - 574 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00257364-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16122657
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-07-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: YQGLLSNFPDIIHLQKGAFAKVKESQRMSDEGRMVQDEADGIRRRCRVVGFALQAEMNHFHQRRELDFKHMMQNYLRQQILFYQRVGQQLEKTLRMYDNL
Especificaciones
Especificaciones
NP_695003
Liquid
257364
MGC32065 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC32065/SH3PX3/SH3PXD3C/SNX30
SNX33
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YQGLLSNFPDIIHLQKGAFAKVKESQRMSDEGRMVQDEADGIRRRCRVVGFALQAEMNHFHQRRELDFKHMMQNYLRQQILFYQRVGQQLEKTLRMYDNL
RUO
SNX33