Learn More
Abnova™ Human MCF2L Partial ORF (AAH20208, 220 a.a. - 319 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023263-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197102
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GTELAETELPNDVQSTSSVLCAHTEKKDKAKEDLRLALKEGHSVLESLRELQAEGSEPSVNQDQLDNQATVQRLLAQLNETEAAFDEFWAKHQQKLEQCL
Especificaciones
Especificaciones
AAH20208
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GTELAETELPNDVQSTSSVLCAHTEKKDKAKEDLRLALKEGHSVLESLRELQAEGSEPSVNQDQLDNQATVQRLLAQLNETEAAFDEFWAKHQQKLEQCL
RUO
MCF2L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23263
MCF2L (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARHGEF14/DBS/FLJ12122/KIAA0362/OST
MCF2L
Recombinant
wheat germ expression system