Learn More
Abnova™ Human MC4R Partial ORF (NP_005903.1, 1 a.a. - 43 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00004160-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197641
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MVNSTHRGMHTSLHLWNRSSYRLHSNASESLGKGYSDGGCYEQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_005903.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
30.47kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVNSTHRGMHTSLHLWNRSSYRLHSNASESLGKGYSDGGCYEQ
RUO
MC4R
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4160
MC4R (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC126851/MGC138197
MC4R
Recombinant
wheat germ expression system