Learn More
Abnova™ Human MAT2A Partial ORF (NP_005902, 1 a.a. - 91 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00004144-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101015
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MNGQLNGFHEAFIEEGTFLFTSESVGEGHPDKICDQISDAVLDAHLQQDPDAKVACETVAKTGMILLAGEITSRAAVDYQKVVREAVKHIG
Especificaciones
Especificaciones
NP_005902
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.75kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNGQLNGFHEAFIEEGTFLFTSESVGEGHPDKICDQISDAVLDAHLQQDPDAKVACETVAKTGMILLAGEITSRAAVDYQKVVREAVKHIG
RUO
MAT2A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4144
MAT2A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MATA2/MATII/SAMS2
MAT2A
Recombinant
wheat germ expression system