missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MARK2 Partial ORF (AAH08771, 401 a.a. - 500 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH08771 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2011 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194491
|
Abnova™
H00002011-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16184491
|
Abnova™
H00002011-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the Par-1 family of serine/threonine protein kinases. The protein is an important regulator of cell polarity in epithelial and neuronal cells, and also controls the stability of microtubules through phosphorylation and inactivation of several microtubule-associating proteins. The protein localizes to cell membranes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: QAAGPAIPTSNSYSKKTQSNNAENKRPEEDRESGRKASSTAKVPASPLPGLERKKTTPTPSTNSVLSTSTNRSRNSPLLERASLGQASIQNGKDSLTMPGEspecificaciones
AAH08771 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EMK1/MGC99619/PAR-1/Par1b | |
MARK2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2011 | |
MARK2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QAAGPAIPTSNSYSKKTQSNNAENKRPEEDRESGRKASSTAKVPASPLPGLERKKTTPTPSTNSVLSTSTNRSRNSPLLERASLGQASIQNGKDSLTMPG | |
RUO | |
MARK2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |