Learn More
Abnova™ Human MAP3K9 Partial ORF (NP_149132, 971 a.a. - 1080 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00004293-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101285
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EFPRLPDPNVVFPPTPRRWNTQQDSTLERPKTLEFLPRPRPSANRQRLDPWWFVSPSHARSTSPANSSSTETPSNLDSCFASSSSTVEERPGLPALLPFQAGPLPPTERT
Especificaciones
Especificaciones
NP_149132
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EFPRLPDPNVVFPPTPRRWNTQQDSTLERPKTLEFLPRPRPSANRQRLDPWWFVSPSHARSTSPANSSSTETPSNLDSCFASSSSTVEERPGLPALLPFQAGPLPPTERT
RUO
MAP3K9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4293
MAP3K9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MLK1/PRKE1
MAP3K9
Recombinant
wheat germ expression system