Learn More
Abnova™ Human LY6K Full-length ORF (NP_059997.2, 1 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00054742-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16170723
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MRLQRPRQAPAGGRRAPRGGRGSPYRPDPGRGARRLRRFQKGGEGAPRADPPWAPLGTMALLALLLVVALPRVWTDANLTARQRDPEDSQRTDEGDNRVWCHVCERENTFECQNPRRCKWTEPYCVIAAVKIFPRFFMVAKQCSAGCAAMERPKPEEKRFLLEEPMPFFYLKCCKIRYCNLEGPPINSSVFKEYAGSMGESCGGLWLAILLLLASIAAGLSLS
Especificaciones
Especificaciones
NP_059997.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
51.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ35226/HSJ001348
LY6K
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
54742
LY6K (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRLQRPRQAPAGGRRAPRGGRGSPYRPDPGRGARRLRRFQKGGEGAPRADPPWAPLGTMALLALLLVVALPRVWTDANLTARQRDPEDSQRTDEGDNRVWCHVCERENTFECQNPRRCKWTEPYCVIAAVKIFPRFFMVAKQCSAGCAAMERPKPEEKRFLLEEPMPFFYLKCCKIRYCNLEGPPINSSVFKEYAGSMGESCGGLWLAILLLLASIAAGLSLS
RUO
LY6K