Learn More
Abnova™ Human LMTK2 Partial ORF (NP_055731, 1181 a.a. - 1280 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00022853-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106662
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EPAQTGVPQQVHPTEDEASSPWSVLNAELSSGDDFETQDDRPCTLASTGTNTNELLAYTNSALDKSLSSHSEGPKLKEPDIEGKYLGKLGVSGMLDLSED
Especificaciones
Especificaciones
NP_055731
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EPAQTGVPQQVHPTEDEASSPWSVLNAELSSGDDFETQDDRPCTLASTGTNTNELLAYTNSALDKSLSSHSEGPKLKEPDIEGKYLGKLGVSGMLDLSED
RUO
LMTK2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
22853
LMTK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AATYK2/BREK/KIAA1079/KPI-2/KPI2/LMR2/cprk
LMTK2
Recombinant
wheat germ expression system