Learn More
Invitrogen™ Human LMP7/PSMB8 ELISA Kit
Human LMP7/PSMB8 quantitates human LMP7/PSMB8 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH303RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Description
Human LMP7/PSMB8 quantitates human LMP7/PSMB8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LMP7/PSMB8.
La proteasoma es un complejo proteínico multicatalítico con una estructura central 20S altamente ordenada en forma de anillo. La estructura del núcleo está compuesta por 4 anillos de 28 subunidades no idénticas; 2 anillos están compuestos por 7 subunidades alfa y 2 anillos están compuestos por 7 subunidades beta. Las proteasomas se distribuyen por las células eucariotas en una alta concentración y escinden péptidos en un proceso dependiente de ATP/ubiquitina en una vía no lisosomal. Una función esencial de un proteasoma modificado, el inmunoproteasoma, es el procesamiento de péptidos de clase I del CMH. Este gen codifica un miembro de la familia del proteasoma de tipo B, también conocido como familia T1B, que es una subunidad beta del núcleo del 20S. Este gen está localizado en la región de clase II del MHC (complejo mayor de histocompatibilidad). La expresión de este gen es inducida por el interferón gamma y el producto de este gen sustituye a la subunidad catalítica 3 (subunidad beta 5 del proteasoma) en el inmunoproteasoma. Se requiere un procesamiento proteolítico para generar una subunidad madura. Se han identificado dos transcritos alternativos que codifican dos isoformas; ambas isoformas se procesan para producir la misma subunidad madura.Specifications
ALDD; D6S216; D6S216E; DAAP-57C1.3; JMP; gran proteasa multifuncional 7; LMP7; Lmp-7; polipéptido 7 de baja masa molecular; proteína 7 de baja masa molecular; proteína de bajo peso molecular 7; subunidad C13 de la macropaína; Mc13; MC13 (LMP7); MGC1491; subunidad C13 del complejo endopeptidasa multicatalítico; NKJO; OTTHUMP00000029420; OTTHUMP00000029421; OTTHUMP00000062981; componente de la proteasa C13; subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta 8 (gran peptidasa multifuncional 7); subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta, 8; subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta, 8 (gran peptidasa multifuncional 7); subunidad catalítica del proteasoma 3 i; componente del proteasoma C13; subunidad del proteasoma beta 5 i; subunidad del proteasoma beta 8; subunidad del proteasoma beta tipo 8; subunidad del proteasoma beta tipo 8; subunidad del proteasoma beta-5 i; subunidad del proteasoma MC13; subunidad del proteasoma Y2; gen relacionado co | |
2,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Psmb8 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 2,2 a 500 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P28062 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
PSMB8 | |
4 h 45 min |