Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para LMP7/PSMB8 humana
Descripción
La LMP7/PSMB8 humana cuantifica la LMP7/PSMB8 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la LMP7/PSMB8 humana natural y recombinante.
La proteasoma es un complejo proteínico multicatalítico con una estructura central 20S altamente ordenada en forma de anillo. La estructura del núcleo está compuesta por 4 anillos de 28 subunidades no idénticas; 2 anillos están compuestos por 7 subunidades alfa y 2 anillos están compuestos por 7 subunidades beta. Las proteasomas se distribuyen por las células eucariotas en una alta concentración y escinden péptidos en un proceso dependiente de ATP/ubiquitina en una vía no lisosomal. Una función esencial de un proteasoma modificado, el inmunoproteasoma, es el procesamiento de péptidos de clase I del CMH. Este gen codifica un miembro de la familia del proteasoma de tipo B, también conocido como familia T1B, que es una subunidad beta del núcleo del 20S. Este gen está localizado en la región de clase II del MHC (complejo mayor de histocompatibilidad). La expresión de este gen es inducida por el interferón gamma y el producto de este gen sustituye a la subunidad catalítica 3 (subunidad beta 5 del proteasoma) en el inmunoproteasoma. Se requiere un procesamiento proteolítico para generar una subunidad madura. Se han identificado dos transcritos alternativos que codifican dos isoformas; ambas isoformas se procesan para producir la misma subunidad madura.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ALDD; D6S216; D6S216E; DAAP-57C1.3; JMP; gran proteasa multifuncional 7; LMP7; Lmp-7; polipéptido 7 de baja masa molecular; proteína 7 de baja masa molecular; proteína de bajo peso molecular 7; subunidad C13 de la macropaína; Mc13; MC13 (LMP7); MGC1491; subunidad C13 del complejo endopeptidasa multicatalítico; NKJO; OTTHUMP00000029420; OTTHUMP00000029421; OTTHUMP00000062981; componente de la proteasa C13; subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta 8 (gran peptidasa multifuncional 7); subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta, 8; subunidad del proteasoma (prosoma, macropaína), tipo beta, 8 (gran peptidasa multifuncional 7); subunidad catalítica del proteasoma 3 i; componente del proteasoma C13; subunidad del proteasoma beta 5 i; subunidad del proteasoma beta 8; subunidad del proteasoma beta tipo 8; subunidad del proteasoma beta tipo 8; subunidad del proteasoma beta-5 i; subunidad del proteasoma MC13; subunidad del proteasoma Y2; gen relacionado con el proteasoma 7; subunidad del proteosoma (prosoma, macropaína), beta tipo 8 (gran peptidasa multifuncional 7); subunidad del proteosoma beta 8; PSMB5i; Psmb8; proteína del nuevo gen 10 realmente interesante; RING10; Y2 |
| Intervalo del ensayo | De 2,2 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P28062 |
| Símbolo de gen | Psmb8 |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |