Learn More
Invitrogen™ Human Livin ELISA Kit
Human Livin quantitates human Livin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH302RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human Livin quantitates human Livin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Livin.
La familia de proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) regula la muerte celular programada desencadenada por diversos estímulos. Todas las IAP tienen al menos un motivo de repetición de IAP de baculovirus (BIR) que es esencial para su actividad antiapoptótica. Recientemente se ha identificado un nuevo miembro de la familia de las proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) denominado Livin o ML-IAP, que contiene un único dominio de repetición IAP de baculovirus (BIR) y un dominio RING de dedo COOH-terminal. El gen de la livina tiene dos variantes de empalme que contienen marcos de lectura abiertos de 298 y 280 aminoácidos y ambos contienen una sola copia de la repetición IAP de baculovirus (BIR) y el dominio RING. Ambas isoformas inhiben la apoptosis inducida por el TNFa en las células Jurkat. La expresión de la livina es baja en los tejidos adultos. Se expresa relativamente a un nivel más alto en los tejidos en desarrollo y en muchas células cancerosas.Especificaciones
Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7 (livin); Proteína baculoviral IAP que contiene 7; Subunidad de 30 kDa de la proteína baculoviral IAP que contiene 7; Birc7; E130019N06; KIAP; Proteína inhibidora de la apoptosis en el riñón; LIVIN; Inhibidor de la apoptosis en la livina; Proteína inhibidora de la apoptosis en el melanoma; MMLIAP; ML-IAP; RGD1562883; Proteína dedo RING 50; Ubiquitina transferasa E3 tipo RING BIRC7; RNF50; RP11-261N11.7; livina truncada; UNQ5800/PRO19607/PRO21344 | |
0,1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
BIRC7 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,1 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q96CA5 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Livina | |
4 h 45 min |