missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Livin ELISA Kit
Human Livin quantitates human Livin in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7 (livin); Proteína baculoviral IAP que contiene 7; Subunidad de 30 kDa de la proteína baculoviral IAP que contiene 7; Birc7; E130019N06; KIAP; Proteína inhibidora de la apoptosis en el riñón; LIVIN; Inhibidor de la apoptosis en la livina; Proteína inhibidora de la apoptosis en el melanoma; MMLIAP; ML-IAP; RGD1562883; Proteína dedo RING 50; Ubiquitina transferasa E3 tipo RING BIRC7; RNF50; RP11-261N11.7; livina truncada; UNQ5800/PRO19607/PRO21344 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,1 a 25 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17185069
|
Invitrogen™
EH302RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17804120
|
Invitrogen™
EH302RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17104603
|
Invitrogen™
EH302RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Livin quantitates human Livin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Livin.
The inhibitor of apoptosis (IAP) family of proteins regulates programmed cell death triggered by various stimuli. All IAPs have at least one baculovirus IAP repeat (BIR) motif that is essential for their anti-apoptotic activity. Recently, it has been identified that a novel human inhibitor of apoptosis protein (IAP) family member termed Livin or ML-IAP, which contains a single baculoviral IAP repeat (BIR) domain and a COOH-terminal RING finger domain. Livin gene has two splicing variants that contain open reading frames of 298 and 280 amino acids and both contained a single copy of baculovirus IAP repeat (BIR) and RING domain. Both of the isoforms inhibit TNFa induced apoptosis in Jurkat cells. Livin expression is low in adult tissues. It is relatively expressed at a higher level in developmental tissues and in many cancer cells.Especificaciones
Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7; Repetición baculoviral IAP que contiene 7 (livin); Proteína baculoviral IAP que contiene 7; Subunidad de 30 kDa de la proteína baculoviral IAP que contiene 7; Birc7; E130019N06; KIAP; Proteína inhibidora de la apoptosis en el riñón; LIVIN; Inhibidor de la apoptosis en la livina; Proteína inhibidora de la apoptosis en el melanoma; MMLIAP; ML-IAP; RGD1562883; Proteína dedo RING 50; Ubiquitina transferasa E3 tipo RING BIRC7; RNF50; RP11-261N11.7; livina truncada; UNQ5800/PRO19607/PRO21344 | |
0,1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
BIRC7 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
Livina | |
4 h 45 min |
De 0,1 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q96CA5 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |