Learn More
Invitrogen™ Human Lefty-A ELISA Kit
Human Lefty-A quantitates human Lefty-A in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH298RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human Lefty-A quantitates human Lefty-A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lefty-A.
Los factores de determinación izquierda-derecha 1 y 2 (Lefty1/2) pertenecen a la superfamilia de proteínas TGF-beta y son responsables de la determinación del posicionamiento izquierda-derecha de los órganos viscerales durante la embriogénesis. La Lefty1 actúa como regulador de Lefty2 y NODAL, ya que la falta del primero da lugar a la expresión bilateral de nodal, lefty2 y Pitx2 (un gen homeobox que se expresa normalmente en el lado izquierdo y bloquea la señal de izquierda). La Lefty2 puede desempeñar un papel en el sangrado endometrial.Especificaciones
6030463A22Rik; AV214969; EBAF; Ebaf2; Factor asociado a sangrado endometrial; Factor asociado a sangrado endometrial; LEFTA; Leftb; Factor de determinación izquierda-derecha 2; Factor de determinación izquierda-derecha A; Factor de determinación izquierda-derecha B; Factor A de determinación izquierda-derecha; Lefty2; LEFTYA; MGC46222; Proteína lefty-2; Proteína lefty-A; Proteína lefty-B; PSEC0024; TGFB4; TGF-beta-4; Factor de crecimiento transformante beta-4 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
LEFTY2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O00292 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
LEFTY2 | |
4 h 45 min |