Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Lefty-A humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La Lefty-A humana cuantifica la Lefty-A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Lefty-A humana natural y recombinante.
Los factores de determinación izquierda-derecha 1 y 2 (Lefty1/2) pertenecen a la superfamilia de proteínas TGF-beta y son responsables de la determinación del posicionamiento izquierda-derecha de los órganos viscerales durante la embriogénesis. La Lefty1 actúa como regulador de Lefty2 y NODAL, ya que la falta del primero da lugar a la expresión bilateral de nodal, lefty2 y Pitx2 (un gen homeobox que se expresa normalmente en el lado izquierdo y bloquea la señal de izquierda). La Lefty2 puede desempeñar un papel en el sangrado endometrial.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 6030463A22Rik; AV214969; EBAF; Ebaf2; Factor asociado a sangrado endometrial; Factor asociado a sangrado endometrial; LEFTA; Leftb; Factor de determinación izquierda-derecha 2; Factor de determinación izquierda-derecha A; Factor de determinación izquierda-derecha B; Factor A de determinación izquierda-derecha; Lefty2; LEFTYA; MGC46222; Proteína lefty-2; Proteína lefty-A; Proteína lefty-B; PSEC0024; TGFB4; TGF-beta-4; Factor de crecimiento transformante beta-4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O00292 |
| Símbolo de gen | LEFTY2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |