missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human KLP1 Partial ORF (NP_065111.1, 1 a.a. - 56 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00057106-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108996

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MAPSHLSVREMREDEKPLVLEMLKAGVKDTENRVALHALTRPPALLLLAAASSGLR
Especificaciones

Especificaciones

NP_065111.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.9kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAPSHLSVREMREDEKPLVLEMLKAGVKDTENRVALHALTRPPALLLLAAASSGLR
RUO
NAT14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57106
KLP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KLP1
NAT14
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales