Learn More
Abnova™ Human KLHL2 Partial ORF (NP_009177.2, 1 a.a. - 66 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00011275-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16194016
  • en la oferta / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Sequence: METPPLPPACTKQGHQKPLDSKDDNTEKHCPVTVNPWHMKKAFKVMNELRSQNLLCDVTIVAEDME
Especificaciones
Especificaciones
NP_009177.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
METPPLPPACTKQGHQKPLDSKDDNTEKHCPVTVNPWHMKKAFKVMNELRSQNLLCDVTIVAEDME
RUO
KLHL2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11275
KLHL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ABP-KELCH/MAV/MAYVEN
KLHL2
Recombinant
wheat germ expression system