Learn More
Abnova™ Human KLF10 Partial ORF (AAH11538.1, 111 a.a. - 210 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007071-Q02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16004875
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LSDTAKPHIAAPFKEEEKSPVSAPKLPKAQATSVIRHTADAQLCNHQTCPMKAASILNYQNNSFRRRTHLNVEAARKNIPCAAVSPNRSKCERNTVADVD
Especificaciones
Especificaciones
AAH11538.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LSDTAKPHIAAPFKEEEKSPVSAPKLPKAQATSVIRHTADAQLCNHQTCPMKAASILNYQNNSFRRRTHLNVEAARKNIPCAAVSPNRSKCERNTVADVD
RUO
KLF10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7071
KLF10 (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EGRA/TIEG/TIEG1
KLF10
Recombinant
wheat germ expression system