Learn More
Abnova™ Human KIAA1530 Full-length ORF (AAH21930.1, 1 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00057654-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16142873
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MDEEVSDPTSAAAQLRQLRDHLPPPSSASPSRALPEPQEAQKLAAERARAPVVPYGVDLHYWGQELPTAGKIVKSDSQHRFWKPSEVEEEVVNADISEMLRSRHITFAGKFEPVQHWCRAPRPDGRLCERQDRLKCPFHGKIVPRDDEGRPLDPEDRAREQRRQLQKQERPEWQDPELMRDVEAATGQDLGSSRYSGKGRGKKRRYPSLTNLKAQADTARARIGRKVFAKAAVRRVVAAMNRMDQKKHEKFSNQFNYALN
Especificaciones
Especificaciones
AAH21930.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
56.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC117169
KIAA1530
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57654
KIAA1530 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDEEVSDPTSAAAQLRQLRDHLPPPSSASPSRALPEPQEAQKLAAERARAPVVPYGVDLHYWGQELPTAGKIVKSDSQHRFWKPSEVEEEVVNADISEMLRSRHITFAGKFEPVQHWCRAPRPDGRLCERQDRLKCPFHGKIVPRDDEGRPLDPEDRAREQRRQLQKQERPEWQDPELMRDVEAATGQDLGSSRYSGKGRGKKRRYPSLTNLKAQADTARARIGRKVFAKAAVRRVVAAMNRMDQKKHEKFSNQFNYALN
RUO
KIAA1530