missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human KBTBD7 Full-length ORF (NP_115514.2, 1 a.a. - 684 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00084078-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16165613

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MQSREDVPRSRRLASPRGGRRPKRISKPSVSAFFTGPEELKDTAHSAALLAQLKSFYDARLLCDVTIEVVTPGSGPGTGRLFSCNRNVLAAACPYFKSMFTGGMYESQQASVTMHDVDAESFEVLVDYCYTGRVSLSEANVQRLYAASDMLQLEYVREACASFLARRLDLTNCTAILKFADAFDHHKLRSQAQSYIAHNFKQLSRMGSIREETLADLTLAQLLAVLRLDSLDIESERTVCHVAVQWLEAAAKERGPSAAEVFKCVRWMHFTEEDQDYLEGLLTKPIVKKYCLDVIEGALQMRYGDLLYKSLVPVPNSSSSSSSSNSLVSAAENPPQRLGMCAKEMVIFFGHPRDPFLCYDPYSGDIYTMPSPLTSFAHTKTVTSSAVCVSPDHDIYLAAQPRKDLWVYKPAQNSWQQLADRLLCREGMDVAYLNGYIYILGGRDPITGVKLKEVECYSVQRNQWALVAPVPHSFYSFELIVVQNYLYAVNSKRMLCYDPSHNMWLNCASLKRSDFQEACVFNDEIYCICDIPVMKVYNPARGEWRRISNIPLDSETHNYQIVNHDQKLLLITSTTPQWKKNRVTVYEYDTREDQWINIGTMLGLLQFDSGFICLCARVYPSCLEPGQSFITEEDDARSESSTEWDLDGFSELDSESGSSSSFSDDEVWVQVAPQRNAQDQQGSL
Especificaciones

Especificaciones

NP_115514.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
103.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434E2318
KBTBD7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
84078
KBTBD7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MQSREDVPRSRRLASPRGGRRPKRISKPSVSAFFTGPEELKDTAHSAALLAQLKSFYDARLLCDVTIEVVTPGSGPGTGRLFSCNRNVLAAACPYFKSMFTGGMYESQQASVTMHDVDAESFEVLVDYCYTGRVSLSEANVQRLYAASDMLQLEYVREACASFLARRLDLTNCTAILKFADAFDHHKLRSQAQSYIAHNFKQLSRMGSIREETLADLTLAQLLAVLRLDSLDIESERTVCHVAVQWLEAAAKERGPSAAEVFKCVRWMHFTEEDQDYLEGLLTKPIVKKYCLDVIEGALQMRYGDLLYKSLVPVPNSSSSSSSSNSLVSAAENPPQRLGMCAKEMVIFFGHPRDPFLCYDPYSGDIYTMPSPLTSFAHTKTVTSSAVCVSPDHDIYLAAQPRKDLWVYKPAQNSWQQLADRLLCREGMDVAYLNGYIYILGGRDPITGVKLKEVECYSVQRNQWALVAPVPHSFYSFELIVVQNYLYAVNSKRMLCYDPSHNMWLNCASLKRSDFQEACVFNDEIYCICDIPVMKVYNPARGEWRRISNIPLDSETHNYQIVNHDQKLLLITSTTPQWKKNRVTVYEYDTREDQWINIGTMLGLLQFDSGFICLCARVYPSCLEPGQSFITEEDDARSESSTEWDLDGFSELDSESGSSSSFSDDEVWVQVAPQRNAQDQQGSL
RUO
KBTBD7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales