Learn More
Abnova™ Human JMY Partial ORF (NP_689618, 535 a.a. - 634 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00133746-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16171847
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SPMDEVLASLKRGSFHLKKVEQRTLPPFPDEDDSNNILAQIRKGVKLKKVQKDVLRESFTLLPDTDPLTRSIHEALRRIKEASPESEDEEEALPCTDWEN
Especificaciones
Especificaciones
NP_689618
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SPMDEVLASLKRGSFHLKKVEQRTLPPFPDEDDSNNILAQIRKGVKLKKVQKDVLRESFTLLPDTDPLTRSIHEALRRIKEASPESEDEEEALPCTDWEN
RUO
JMY
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
133746
JMY (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ37870/MGC163496
JMY
Recombinant
wheat germ expression system