missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IQCF1 Full-length ORF (NP_689610.1, 1 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00132141-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16107963

  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 15-02-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MEEKQPQKTKEPSKEDEPQQKEMPTHLSLGAESKAEAKTPVLVETQTVDNANEKSEKPPENQKKLSDKDTVATKIKAWWRGTLVRRALLHAALSACIIQCWWRLILSKILKKRRQAALEAFSRKEWAAVTLQSQARMWRIRRRYCQVLNAVRIIQAYWRCRSCASRGFIKGQYRVTANQLHLQLEILLDSGPCIVTECIPFSIKE
Especificaciones

Especificaciones

NP_689610.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
50.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ27508/MGC39725
IQCF1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
132141
IQCF1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEEKQPQKTKEPSKEDEPQQKEMPTHLSLGAESKAEAKTPVLVETQTVDNANEKSEKPPENQKKLSDKDTVATKIKAWWRGTLVRRALLHAALSACIIQCWWRLILSKILKKRRQAALEAFSRKEWAAVTLQSQARMWRIRRRYCQVLNAVRIIQAYWRCRSCASRGFIKGQYRVTANQLHLQLEILLDSGPCIVTECIPFSIKE
RUO
IQCF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales