Learn More
Abnova™ Human ING5 Full-length ORF (NP_115705.2, 1 a.a. - 240 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115705.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84289 |
Peso molecular | 54.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195783
|
Abnova™
H00084289-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105793
|
Abnova™
H00084289-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is similar to ING1, a tumor suppressor protein that can interact with TP53, inhibit cell growth, and induce apoptosis. This protein contains a PHD-finger, which is a common motif in proteins involved in chromatin remodeling. This protein can bind TP53 and EP300/p300, a component of the histone acetyl transferase complex, suggesting its involvement in TP53-dependent regulatory pathway. [provided by RefSeq]
Sequence: MATAMYLEHYLDSIENLPCELQRNFQLMRELDQRTEDKKAEIDILAAEYISTVKTLSPDQRVERLQKIQNAYSKCKEYSDDKVQLAMQTYEMVDKHIRRLDADLARFEADLKDKMEGSDFESSGGRGLKKGRGQKEKRGSRGRGRRTSEEDTPKKKKHKGGSEFTDTILSVHPSDVLDMPVDPNEPTYCLCHQVSYGEMIGCDNPDCPIEWFHFACVDLTTKPKGKWFCPRCVQEKRKKKEspecificaciones
NP_115705.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
54.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MATAMYLEHYLDSIENLPCELQRNFQLMRELDQRTEDKKAEIDILAAEYISTVKTLSPDQRVERLQKIQNAYSKCKEYSDDKVQLAMQTYEMVDKHIRRLDADLARFEADLKDKMEGSDFESSGGRGLKKGRGQKEKRGSRGRGRRTSEEDTPKKKKHKGGSEFTDTILSVHPSDVLDMPVDPNEPTYCLCHQVSYGEMIGCDNPDCPIEWFHFACVDLTTKPKGKWFCPRCVQEKRKKK | |
RUO | |
ING5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
84289 | |
ING5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ23842/p28ING5 | |
ING5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |