missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha ELISA Kit

Human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha quantitates human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ EH278RBX5

1756.75 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17195039

  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha quantitates human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha.

La importación de proteínas al núcleo es un proceso que implica al menos 2 pasos. El primero es un acoplamiento independiente de la energía de la proteína a la envoltura nuclear y el segundo es una translocación dependiente de la energía a través del complejo del poro nuclear. Las proteínas importadas requieren una secuencia de localización nuclear que, por lo general, consiste en una región corta de aminoácidos básicos o en dos regiones de este tipo separadas por unos 10 aminoácidos. Se han identificado proteínas que participan en el primer paso de la importación nuclear en diferentes sistemas. Entre ellas se encuentran la proteína importina de Xenopus y su homóloga en la levadura, SRP1, que se unen a la NLS. La proteína KPNA2 interactúa con los NLS de la ADN helicasa Q1 y del antígeno T del SV40 y puede estar implicada en el transporte nuclear de proteínas. La KPNA2 también puede desempeñar un papel en la recombinación VJ.
Especificaciones

Especificaciones

2410044B12Rik; IMA2; importina; importina alfa 2; importina alfa P1; Subunidad alfa-1 importina; subunidad alfa-2 importina; alfa-P1 importina; PAI 1; PAI1; IPOA1 QIP2; karyopherina (importina) alfa 2; karyopherina A2; karyopherina alfa 2; karyopherina alfa 2 (cohorte 1 de RAG, importina alfa 1); karyopherina subunidad alfa 2; karyopherina subunidad alfa-2; Kpna2; m-importina alfa-P1; proteína de importación nuclear; Pendulina; complejo de focalización de poros 58 kDa; PTAC58; QIP2; cohorte RAG 1; proteína de cohorte RAG 1; RCH 1; RCH1; SRP 1; SRP1; SRP1 alfa; SRP1alfa; SRP1 alfa
2 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
KPNA2
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 2 a 500 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
P52292
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl
KPNA2
4 h 45 min
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales