Learn More
Invitrogen™ Human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha ELISA Kit
Descripción
Human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha quantitates human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha.
La importación de proteínas al núcleo es un proceso que implica al menos 2 pasos. El primero es un acoplamiento independiente de la energía de la proteína a la envoltura nuclear y el segundo es una translocación dependiente de la energía a través del complejo del poro nuclear. Las proteínas importadas requieren una secuencia de localización nuclear que, por lo general, consiste en una región corta de aminoácidos básicos o en dos regiones de este tipo separadas por unos 10 aminoácidos. Se han identificado proteínas que participan en el primer paso de la importación nuclear en diferentes sistemas. Entre ellas se encuentran la proteína importina de Xenopus y su homóloga en la levadura, SRP1, que se unen a la NLS. La proteína KPNA2 interactúa con los NLS de la ADN helicasa Q1 y del antígeno T del SV40 y puede estar implicada en el transporte nuclear de proteínas. La KPNA2 también puede desempeñar un papel en la recombinación VJ.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2410044B12Rik; IMA2; importina; importina alfa 2; importina alfa P1; Subunidad alfa-1 importina; subunidad alfa-2 importina; alfa-P1 importina; PAI 1; PAI1; IPOA1 QIP2; karyopherina (importina) alfa 2; karyopherina A2; karyopherina alfa 2; karyopherina alfa 2 (cohorte 1 de RAG, importina alfa 1); karyopherina subunidad alfa 2; karyopherina subunidad alfa-2; Kpna2; m-importina alfa-P1; proteína de importación nuclear; Pendulina; complejo de focalización de poros 58 kDa; PTAC58; QIP2; cohorte RAG 1; proteína de cohorte RAG 1; RCH 1; RCH1; SRP 1; SRP1; SRP1 alfa; SRP1alfa; SRP1 alfa |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P52292 |
| Símbolo de gen | KPNA2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |