Learn More
Abnova™ Human IL1F6 Partial ORF (NP_055255.1, 1 a.a. - 61 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00027179-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105776
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MEKALKIDTPQRGSIQDINHRVWVLQDQTLIAVPRKDRMSPVTIALISCRHVETLEKDRGN
Especificaciones
Especificaciones
NP_055255.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.45kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEKALKIDTPQRGSIQDINHRVWVLQDQTLIAVPRKDRMSPVTIALISCRHVETLEKDRGN
RUO
IL1F6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
27179
IL1F6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FIL1/FIL1(EPSILON)/FIL1E/IL-1F6/IL1(EPSILON)/MGC129552/MGC129553
IL1F6
Recombinant
wheat germ expression system