Learn More
Abnova™ Human IGHG3 Full-length ORF (AAH33178.1, 1 a.a. - 521 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00003502-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16166691
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MEFGLSWVLLVVFLQGVQCEVQLVDSGGGLVQPGGSLRLSCAASGFIVSDHYVEWVRQAPGKGPEWVGCFRSKAHKSTTEYAASVKGRFTILRDDSKNSVHLQMNSLKTDDTAVYYCVRDLEGAGKYDWYFDIWGRGILVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYTCNVNHKPSNTKVDKRVELKTPLGDTTHTCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFKWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTFRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESSGQPENNYNTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNIFSCSVMHEALHNRFTQKSLSLSPGK
Especificaciones
Especificaciones
AAH33178.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
83.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686H11213/FLJ39988/FLJ40036/FLJ40253/FLJ40587/FLJ40789/FLJ40834/IgG3/MGC45809
IGHG3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3502
IGHG3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEFGLSWVLLVVFLQGVQCEVQLVDSGGGLVQPGGSLRLSCAASGFIVSDHYVEWVRQAPGKGPEWVGCFRSKAHKSTTEYAASVKGRFTILRDDSKNSVHLQMNSLKTDDTAVYYCVRDLEGAGKYDWYFDIWGRGILVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYTCNVNHKPSNTKVDKRVELKTPLGDTTHTCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPEPKSCDTPPPCPRCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFKWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTFRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESSGQPENNYNTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNIFSCSVMHEALHNRFTQKSLSLSPGK
RUO
IGHG3