missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IFNA2 Full-length ORF (NP_000596.2, 1 a.a. - 188 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00003440-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166591

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MALTFALLVALLVLSCKSSCSVGCDLPQTHSLGSRRTLMLLAQMRRISLFSCLKDRHDFGFPQEEFGNQFQKAETIPVLHEMIQQIFNLFSTKDSSAAWDETLLDKFYTELYQQLNDLEACVIQGVGVTETPLMKEDSILAVRKYFQRITLYLKEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSLSTNLQESLRSKE
Especificaciones

Especificaciones

NP_000596.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IFNA/INFA2/MGC125764/MGC125765
IFNA2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
3440
IFNA2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MALTFALLVALLVLSCKSSCSVGCDLPQTHSLGSRRTLMLLAQMRRISLFSCLKDRHDFGFPQEEFGNQFQKAETIPVLHEMIQQIFNLFSTKDSSAAWDETLLDKFYTELYQQLNDLEACVIQGVGVTETPLMKEDSILAVRKYFQRITLYLKEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSLSTNLQESLRSKE
RUO
IFNA2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales