Learn More
Abnova™ Human ICEBERG Partial ORF (NP_067546, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00059082-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16193133
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MADQLLRKKRRIFIHSVGAGTINALLDCLLEDEVISQEDMNKVRDENDTVMDKARVLIDLVTGKGPKSCCKFIKHLCEEDPQLASKMGLH
Especificaciones
Especificaciones
NP_067546
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MADQLLRKKRRIFIHSVGAGTINALLDCLLEDEVISQEDMNKVRDENDTVMDKARVLIDLVTGKGPKSCCKFIKHLCEEDPQLASKMGLH
RUO
CARD18
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
59082
ICEBERG (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ICEBERG/UNQ5804/pseudo-ICE
CARD18
Recombinant
wheat germ expression system